Anti-FASTK Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB73961-100
Dodavatel: Biorbyt
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Fas-activated serine/threonine kinase
- Symbol antigenu:FASTK
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:6,56mg/ml
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: FASTK (Fas-activated serine/threonine kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: