ContactUsLinkComponent
Anti-WNT11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-WNT11 Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB73750-100
 :  Biorbyt
undefined
Anti-WNT11 Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB73750-100
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    wingless-type MMTV integration site family, member 11
  • Symbol antigenu:
    WNT11
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Type: Primary
Antigen: WNT11 (wingless-type MMTV integration site family, member 11)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human