Anti-JAM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB73578-100
Supplier: Biorbyt
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Junctional Adhesion Molecule 2
- Symbol antigenu:JAM2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/ml
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: JAM2 (junctional adhesion molecule 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human