Anti-CD1B Rabbit Polyclonal Antibody
BIRBORB73529-100
: Biorbyt
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:CD1b molecule
- Symbol antigenu:CD1B
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/ml
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Type: Primary
Antigen: CD1B (CD1b molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human