Anti-XPNPEP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB69661-100
Dodavatel: Biorbyt
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 3, putative
- Symbol antigenu:XPNPEP3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- ImunoFluorescence:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/ml
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: XPNPEP3 (X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 3, putative)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human