Anti-FOXP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB69584-100
Dodavatel: Biorbyt
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Forkhead Box P4
- Symbol antigenu:FOXP4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1,0 mg/ml
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: FOXP4 (forkhead box P4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat