Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-MSH2 Mouse Monoclonal Antibody
  BIRBORB68985-100
 :  Biorbyt
undefined
Anti-MSH2 Mouse Monoclonal Antibody
  BIRBORB68985-100
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    MutS homolog 2
  • Symbol antigenu:
    MSH2
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Western blot:
    Yes
  • Formát:
    ascites fluid
  • Skladovací pufr:
    0,03% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Purified recombinant fragment of human MSH2 expressed in E. Coli.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:200-1:1000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000; ELISA: 1:10000

Type: Primary
Antigen: MSH2 (mutS homolog 2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: