ContactUsLinkComponent
Anti-HSPA5 Rabbit Polyclonal Antibody
 :  Biorbyt
undefined
Anti-HSPA5 Rabbit Polyclonal Antibody
 :  Biorbyt
  • Catalog No:
  • BIRBORB67549-100
  • BIRBORB67549-25
  • Symbol antigenu:
  • HSPA5
  • HSPA5
  • Název antigenu:
  • Heat shock 70kDa protein 5
  • Heat shock 70kDa protein 5
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Izotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ELISA:
  • Yes
  • Yes
  • Imunogen:
  • Full length human GRP78 (Bip) his tagged at the N terminus
  • Full length human GRP78 (Bip) his tagged at the N terminus
  • Čištění:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Skladovací pufr:
  • PBS, 50% glycerol, 0,09% sodium azide
  • PBS, 50% glycerol, 0,09% sodium azide
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Frequently Bought Together