Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-ENG Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anti-ENG Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Catalog # BIRBORB67245-100
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-ENG Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Catalog # BIRBORB67245-100
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    endoglin
  • Symbol antigenu:
    ENG
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    1 x PBS (pH 7,4), 40% Glycerol, 0,02% Thimerosal.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    C-terminal region of human ENG
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

Specifications

About this item

Western Blot: 1:500-1:1000

Type: Primary
Antigen: ENG (endoglin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human