Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-ITGA4 Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB67043-100
 :  Biorbyt
undefined
Anti-ITGA4 Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB67043-100
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Integrin Alpha 4
  • Symbol antigenu:
    ITGA4
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    1 x PBS (pH 7,4), 40% Glycerol, 0,02% Thimerosal.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    N-terminal region of human ITGA4
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Western Blot: 1:500-1:1000

Type: Primary
Antigen: ITGA4 (integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human