ContactUsLinkComponent
Anti-NANS Mouse Monoclonal Antibody
  BIRBORB137436-50
 :  Biorbyt
undefined
Anti-NANS Mouse Monoclonal Antibody
  BIRBORB137436-50
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    N-acetylneuraminic acid synthase
  • Symbol antigenu:
    NANS
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1 kappa
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,4, 0,1% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    NANS antibody was raised against recombinant human NANS (1-359aa) purified from E. coli.
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µl
  • Bal.:
    50 µl
Immunochemistry: 10 ?g/ml; Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: NANS (N-acetylneuraminic acid synthase)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human