ContactUsLinkComponent
Anti-KLRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (RBITC)
Anti-KLRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (RBITC)
Catalog # BIRBORB131264-100
Supplier:  Biorbyt
Anti-KLRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (RBITC)
Catalog # BIRBORB131264-100
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1
  • Symbol antigenu:
    KLRB1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    RBITC (Rhodamine B Isothiocyanate)
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    25 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    KLH conjugated synthetic peptide derived from hu CD161/NK1.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: KLRB1 (killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: RBITC
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human