ContactUsLinkComponent
Anti-MSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Anti-MSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Catalog # BIRBORB131028-100
Supplier:  Biorbyt
Anti-MSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Catalog # BIRBORB131028-100
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    macrophage scavenger receptor 1
  • Symbol antigenu:
    MSR1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    PE (Phycoerythrin)/Cy7®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    50 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: MSR1 (macrophage scavenger receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: