ContactUsLinkComponent
Anti-EIF2AK4 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®)
  BIRBORB130410-100
 :  Biorbyt
Anti-EIF2AK4 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®)
  BIRBORB130410-100
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4
  • Symbol antigenu:
    EIF2AK4
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Formulář:
    liquid
  • Modifikace:
    phospho-Thr899
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    187 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    KLH conjugated synthetic phosphopeptide derived from human GCN2 around the phosphorylation site of Thr899.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Type: Primary
Antigen: EIF2AK4 (eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat