Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-LAG3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®)
Anti-LAG3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®)
  BIRBORB130002-100
 :  Biorbyt
Anti-LAG3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®)
  BIRBORB130002-100
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    lymphocyte-activation gene 3
  • Symbol antigenu:
    LAG3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    PE (Phycoerythrin)/Cy5®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    58 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    KLH conjugated synthetic peptide derived from human LAG-3 C-terminus.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: LAG3 (lymphocyte-activation gene 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: