ContactUsLinkComponent
Anti-S100A12 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®)
Anti-S100A12 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®)
  BIRBORB129824-100
 :  Biorbyt
Anti-S100A12 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®)
  BIRBORB129824-100
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    S100 Calcium Binding Protein A12
  • Symbol antigenu:
    S100A12
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    PE (Phycoerythrin)/Cy5®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Synthetic peptide
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Type: Primary
Antigen: S100A12 (S100 calcium binding protein A12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: