ContactUsLinkComponent
Anti-CDKN2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CDKN2A Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier:  Biorbyt
Certificates
undefined
Anti-CDKN2A Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Catalog No:
  • BIRBORB129709-100
  • BIRBORB129709-200
  • Symbol antigenu:
  • CDKN2A
  • CDKN2A
  • Název antigenu:
  • Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
  • Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Imunogen:
  • C term -peptide
  • C term -peptide
  • Čištění:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Koncentrace:
  • 0,8 mg/ml
  • 0,8 mg/ml
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together