Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-IFNAR2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy3®)
Anti-IFNAR2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy3®)
Katalogové číslo BIRBORB129194-100
Dodavatel:  Biorbyt
Anti-IFNAR2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy3®)
Katalogové číslo BIRBORB129194-100
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Interferon (alpha, beta and omega) receptor 2
  • Symbol antigenu:
    IFNAR2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    PE (Phycoerythrin)/Cy3®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    58 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: IFNAR2 (interferon (alpha, beta and omega) receptor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat