ContactUsLinkComponent
Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel:  Biorbyt
Certifikáty
undefined
Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel:  Biorbyt
Specifikace
  • Catalog No:
  • BIRBORB128179-200
  • BIRBORB128179-100
  • Symbol antigenu:
  • HIST3H3
  • HIST3H3
  • Název antigenu:
  • histone cluster 3, H3
  • histone cluster 3, H3
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivita:
  • Human, Rat, Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Modifikace:
  • phospho-Ser28
  • phospho-Ser28
  • Čištění:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Koncentrace:
  • 1 mg/ml
  • 1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together