ContactUsLinkComponent
Anti-PPGB (32k) Rabbit Polyclonal Antibody
 :  Biorbyt
undefined
Anti-PPGB (32k) Rabbit Polyclonal Antibody
 :  Biorbyt
  • Catalog No:
  • BIRBORB127347-100
  • BIRBORB127347-200
  • Symbol antigenu:
  • PPGB (32k)
  • PPGB (32k)
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Modifikace:
  • cleaved-Arg326
  • cleaved-Arg326
  • Čištění:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Koncentrace:
  • 1 mg/ml
  • 1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Frequently Bought Together