ContactUsLinkComponent
Anti-JHD3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-JHD3B Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier:  Biorbyt
Certificates
undefined
Anti-JHD3B Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Catalog No:
  • BIRBORB125905-100
  • BIRBORB125905-200
  • Symbol antigenu:
  • JHD3B
  • JHD3B
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Čištění:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Koncentrace:
  • 1 mg/ml
  • 1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together