Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-SNCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
  BIRBORB123463-100
 :  Biorbyt
Anti-SNCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
  BIRBORB123463-100
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Synuclein alpha
  • Symbol antigenu:
    SNCA
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Cy7®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    19.8 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Epitope mapping near the amino terminus of synuclein of human, mouse and rat
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: SNCA (synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: