Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-ADAMTS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
  BIRBORB122959-100
 :  Biorbyt
Anti-ADAMTS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
  BIRBORB122959-100
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 2
  • Symbol antigenu:
    ADAMTS2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Cy5.5®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: ADAMTS2 (ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: