Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-WNT5A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anti-WNT5A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Katalogové číslo BIRBORB114907-100
Dodavatel:  Biorbyt
Anti-WNT5A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Katalogové číslo BIRBORB114907-100
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    wingless-type MMTV integration site family, member 5A
  • Symbol antigenu:
    WNT5A
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Cy3®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    42 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Synthetic peptide
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: WNT5A (wingless-type MMTV integration site family, member 5A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: