ContactUsLinkComponent
Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
  BIRBORB114458-100
 :  Biorbyt
Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
  BIRBORB114458-100
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Ataxia Telangiectasia Mutated
  • Symbol antigenu:
    ATM
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Cy3®
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Formulář:
    liquid
  • Modifikace:
    phospho-Ser1981
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    370 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    KLH conjugated synthetic phosphopeptide derived from human ATM around the phosphorylation site of Ser1981.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Type: Primary
Antigen: ATM (ataxia telangiectasia mutated)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat