Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-KISS1R Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-KISS1R Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB107527-100
 :  Biorbyt
undefined
Anti-KISS1R Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB107527-100
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    KISS1 receptor
  • Symbol antigenu:
    KISS1R
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: KISS1R (KISS1 receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat