Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-EIF4EBP1 Rabbit polyclonal antibody
100 µl
  BIRBORB107133-100
Marketsource
 :   Biorbyt
Anti-EIF4EBP1 Rabbit polyclonal antibody
  BIRBORB107133-100
 :  Biorbyt
Marketsource
Anti-EIF4EBP1 Rabbit polyclonal antibody
Anti-EIF4EBP1 Rabbit polyclonal antibody
100 µl
8 700,00 Kč
1 * 100 µl
Type: Primary
Antigen: EIF4EBP1 (eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Western blot:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Imunochemie:
    Yes
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Modifikace:
    phospho-Thr36
  • Symbol antigenu:
    EIF4EBP1
  • Izotyp:
    IgG
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Cat. No.:
    BIRBORB107133-100
  • Reaktivita:
    Human|Rat|Mouse
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Název antigenu:
    Eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1