ContactUsLinkComponent
Anti-MEk1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MEk1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel:  Biorbyt
Certifikáty
undefined
Anti-MEk1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel:  Biorbyt
Specifikace
  • Catalog No:
  • BIRBORB106209-20
  • BIRBORB106209-100
  • Symbol antigenu:
  • MEK1/2
  • MEK1/2
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivita:
  • Human, Rat, Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Izotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Modifikace:
  • phospho-Ser221
  • phospho-Ser221
  • Imunogen:
  • A synthesized peptide derived from human MEK1/2 around the phosphorylation site of Serine 221
  • A synthesized peptide derived from human MEK1/2 around the phosphorylation site of Serine 221
  • Molekulární hmotnost:
  • 45 kDa
  • 45 kDa
  • Čištění:
  • purified by immunoaffinity chromatography
  • purified by immunoaffinity chromatography
  • Koncentrace:
  • 20 ug: 0,2 mg/ml; 50 ug: 0,5 mg/ml; 100 ug: 1 ug/ul; 200 ug: 1 ug/ul
  • 20 ug: 0,2 mg/ml; 50 ug: 0,5 mg/ml; 100 ug: 1 ug/ul; 200 ug: 1 ug/ul
  • Skladovací pufr:
  • Phosphate buffer saline, pH. 7.4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • Phosphate buffer saline, pH. 7.4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together