Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-CD86 Rabbit Polyclonal Antibody

Anti-CD86 Rabbit Polyclonal Antibody

100 µl
Katalogové číslo BIRBORB66871-100
Marketsource
Dodavatel:   Biorbyt
Anti-CD86 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB66871-100
Dodavatel:  Biorbyt
Marketsource
Anti-CD86 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CD86 Rabbit Polyclonal Antibody

100 µl

Přejít na:
Price
15 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 µl
Product Details & Documents

Western Blot: 1:1000-1:5000

Type: Primary
Antigen: CD86 (CD86 molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Documents

Specifikace
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    1 x PBS (pH 7,4), 40% Glycerol, 0,02% Thimerosal.
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    CD86
  • Izotyp:
    IgG
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Cat. No.:
    BIRBORB66871-100
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    N-terminal region of human CD86
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Název antigenu:
    CD86 molecule