ContactUsLinkComponent
Anti-NPB Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-NPB Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB48630-200
 :  Biorbyt
Anti-NPB Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB48630-200
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    neuropeptide B
  • Symbol antigenu:
    NPB
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formát:
    ascites fluid
  • Skladovací pufr:
    0,03% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Peptide
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    200 µg
  • Bal.:
    200 µG
Type: Primary
Antigen: NPB (neuropeptide B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human, Mouse, Rat