Anti-CDC25B Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB48013-100
Dodavatel: Biorbyt
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Cell division cycle 25B
- Symbol antigenu:CDC25B
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Formulář:lyophilized
- Počet aminokyselin:541 to 559
- Skladovací pufr:5mg BSA, 0,9mg NaCl, 0,2mg Na2HPO4, 0,05mg Thimerosal, 0,05mg NaN3.
- Sekvence:DYRPMNHEAFKDELKTFRL
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:500 ug/ml
- Transportní teplota:Ice
- Imunogen:A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human CDC25B(541-559aa DYRPMNHEAFKDELKTFRL), different from the related mouse sequence by three amino acids.
- Čištění:purified by immunoaffinity chromatography
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: CDC25B (cell division cycle 25B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: