Anti-CD69 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
BIRBORB43783-100
: Biorbyt
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:CD69 molecule
- Symbol antigenu:CD69
- Klonovalita:Monoclonal
- Spojení:PE (Phycoerythrin)
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG1
- Reaktivita:Human
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 test
- Bal.:100 Tests
Type: Primary
Antigen: CD69 (CD69 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human