ContactUsLinkComponent
Anti-CDC42BPA Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB40937-100
 :  Biorbyt
Anti-CDC42BPA Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB40937-100
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    CDC42 binding protein kinase alpha (DMPK-like)
  • Symbol antigenu:
    CDC42BPA
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Počet aminokyselin:
    373 to 574
  • Skladovací pufr:
    0,1M Tris, 0,1M Glycine, 10% Glycerol (pH7).
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    2 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Recombinant protein fragment contain a sequence corresponding to a region within amino acids 373 and 574 of Human CDC42BPA.
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Western Blot: 1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: CDC42BPA (CDC42 binding protein kinase alpha (DMPK-like))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human