ContactUsLinkComponent
Anti-ODC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-ODC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB40843-100
Supplier:  Biorbyt
Anti-ODC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB40843-100
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    ornithine decarboxylase 1
  • Symbol antigenu:
    ODC1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Počet aminokyselin:
    180 to 433
  • Skladovací pufr:
    0,1M Tris, 0,1M Glycine, 10% Glycerol (pH7).
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    0,66 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Recombinant protein fragment contain a sequence corresponding to a region within amino acids 180 and 433 of human ODC1.
  • Čištění:
    purified by antigen affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifications
About this item
Western Blot: 1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: ODC1 (ornithine decarboxylase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human