Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-CD40LG Mouse Monoclonal Antibody
Anti-CD40LG Mouse Monoclonal Antibody
Catalog # BIRBORB26574-1
Supplier:  Biorbyt
Anti-CD40LG Mouse Monoclonal Antibody
Catalog # BIRBORB26574-1
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    CD40 ligand
  • Symbol antigenu:
    CD40LG
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktivita:
    Human
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,4
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    4,5 mg/ml (Sigma protein assay kit)
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Recombinant human soluble CD40 Ligand/TRAP Analog conjugates with BSA.
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 mg
  • Bal.:
    1 mg

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: CD40LG (CD40 ligand)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human