ContactUsLinkComponent
Anti-Tramadol Mouse Monoclonal Antibody
Anti-Tramadol Mouse Monoclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB24477-1
Dodavatel:  Biorbyt
Anti-Tramadol Mouse Monoclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB24477-1
Dodavatel:  Biorbyt
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    Tramadol
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG1
  • Skladovací pufr:
    0,05 M Phosphate, pH 7.15 containing 0,85% Sodium Chloride.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    5,93 mg/ml (OD280)
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Tramadol-BgG
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 mg
  • Bal.:
    1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: Tramadol
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: