ContactUsLinkComponent
Anti-P. falciparum HRP-2 Mouse Monoclonal Antibody
Anti-P. falciparum HRP-2 Mouse Monoclonal Antibody
  BIRBORB23592-1
 :  Biorbyt
Anti-P. falciparum HRP-2 Mouse Monoclonal Antibody
  BIRBORB23592-1
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    P. falciparum HRP-2
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG1
  • Skladovací pufr:
    0,01 M PBS, pH 7,3
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    5,40 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Native Plasmodium falciparum HRP-2.
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 mg
  • Bal.:
    1 mg
Type: Primary
Antigen: P. falciparum HRP-2
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: