Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-C. trachomatis LPS Mouse Monoclonal Antibody
  BIRBORB23574-1
 :  Biorbyt
Anti-C. trachomatis LPS Mouse Monoclonal Antibody
  BIRBORB23574-1
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    C. trachomatis LPS
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,5
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    6,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Purified Chlamydia trachomatis LPS Antigen
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 mg
  • Bal.:
    1 mg

 

 

Type: Primary
Antigen: C. trachomatis LPS
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: