Anti-Listeria monocytogenes Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Catalog # BIRBORB23186-1
Supplier: Biorbyt
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Listeria monocytogenes
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Biotin
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Skladovací pufr:0,01M PBS, pH 7,2This product contains no stabilizing proteins.
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:4-5 mg/ml (OD280, E(0,1%)=1,4)
- Transportní teplota:Ice
- Imunogen:Listeria monocytogenes
- Rozměry protilátky:1 ml
- Bal.:1 mL
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Listeria monocytogenes
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: