Anti-Herpes simplex Type-2 Sheep Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Katalogové číslo BIRBORB23095-1
Dodavatel: Biorbyt
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Herpes simplex Type-2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- ELISA:Yes
- Hostitel:Sheep
- ImunoFluorescence:Yes
- Western blot:Yes
- Skladovací pufr:0,01 M PBS, pH 7,2 containing 10 mg/mL BSA.
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:4-5 mg/ml (OD280, E(0,1%)=1,4)
- Transportní teplota:Ice
- Imunogen:HSV Type 2, strain G (Human).
- Rozměry protilátky:1 ml
- Bal.:1 mL
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: Herpes simplex Type-2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: none
Reactivity: