ContactUsLinkComponent
Anti-MAPK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: E19]
Anti-MAPK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: E19]
  BIRBORB22970-100
 :  Biorbyt
Anti-MAPK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: E19]
  BIRBORB22970-100
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Mitogen-activated protein kinase 3
  • Symbol antigenu:
    MAPK3
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    E19
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunoprecipitace:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    Buffer: 10mM PBS, pH 7,2, 0,05% NaN3
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Recombinant full length ERK1 protein
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Type: Primary
Antigen: MAPK3 (mitogen-activated protein kinase 3)
Clonality: monoclonal
Clone: E19
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: