Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-RSPH1 Goat Polyclonal Antibody
Anti-RSPH1 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB19835-100
Dodavatel:  Biorbyt
undefined
Anti-RSPH1 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB19835-100
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    radial spoke head 1 homolog (Chlamydomonas)
  • Symbol antigenu:
    RSPH1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    Supplied at 0,5 mg/ml in Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3 with 0,5% BSA._x000D_
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Synthetic peptide (Internal Region)
  • Čištění:
    purified by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: RSPH1 (radial spoke head 1 homolog (Chlamydomonas))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: