ContactUsLinkComponent
Anti-MTR Goat Polyclonal Antibody
  BIRBORB18307-100
 :  Biorbyt
Anti-MTR Goat Polyclonal Antibody
  BIRBORB18307-100
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase
  • Symbol antigenu:
    MTR
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    Supplied at 0,5 mg/ml in Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3 with 0,5% BSA
  • Molekulární hmotnost:
    150 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    C Terminus
  • Čištění:
    purified by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
ELISA: 1:32000; Western Blot: 1-3 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: MTR (5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: