Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-FGR Goat Polyclonal Antibody
  BIRBORB18305-100
 :  Biorbyt
undefined
Anti-FGR Goat Polyclonal Antibody
  BIRBORB18305-100
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    feline Gardner-Rasheed sarcoma viral oncogene homolog
  • Symbol antigenu:
    FGR
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    Supplied at 0,5 mg/ml in Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3 with 0,5% BSA
  • Molekulární hmotnost:
    60 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    C Terminus
  • Čištění:
    purified by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

 

 

ELISA: 1:1000; Western Blot: 0.5-2 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: FGR (feline Gardner-Rasheed sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: