ContactUsLinkComponent
Anti-ATM Rabbit polyclonal antibody
  BIRBORB14843-100
 :  Biorbyt
undefined
Anti-ATM Rabbit polyclonal antibody
  BIRBORB14843-100
 :  Biorbyt
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Ataxia Telangiectasia Mutated
  • Symbol antigenu:
    ATM
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Modifikace:
    phospho-Ser1981
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    370 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    0,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    KLH conjugated synthetic phosphopeptide derived from human ATM around the phosphorylation site of Ser1981.
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: ATM (ataxia telangiectasia mutated)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat