ContactUsLinkComponent
Anti-PGR Rabbit Polyclonal Antibody
 :  Biorbyt
undefined
Anti-PGR Rabbit Polyclonal Antibody
 :  Biorbyt
  • Catalog No:
  • BIRBORB11299-200
  • BIRBORB11299-100
  • Symbol antigenu:
  • PGR
  • PGR
  • Název antigenu:
  • progesterone receptor
  • progesterone receptor
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Izotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Imunogen:
  • Synthetic peptide
  • Synthetic peptide
  • Formulář:
  • liquid
  • liquid
  • Molekulární hmotnost:
  • 102 kDa
  • 102 kDa
  • Čištění:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Koncentrace:
  • 0,5 mg/ml
  • 0,5 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Frequently Bought Together