ContactUsLinkComponent
Anti-CCR2B Rabbit polyclonal antibody
 :  Biorbyt
Anti-CCR2B Rabbit polyclonal antibody
 :  Biorbyt
  • Catalog No:
  • BIRBORB10271-100
  • BIRBORB10271-200
  • Symbol antigenu:
  • CCR2B
  • CCR2B
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivita:
  • Human, Rat, Mouse
  • Human, Rat, Mouse
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Izotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Imunogen:
  • Synthetic peptide
  • Synthetic peptide
  • Formulář:
  • liquid
  • liquid
  • Molekulární hmotnost:
  • 41 kDa
  • 41 kDa
  • Čištění:
  • purified by affinity chromatography
  • purified by affinity chromatography
  • Koncentrace:
  • 0,5 mg/ml
  • 0,5 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Frequently Bought Together