ContactUsLinkComponent
Anti-MEK1/MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MEK1/MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB5171-100
Dodavatel:  Biorbyt
undefined
Anti-MEK1/MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB5171-100
Dodavatel:  Biorbyt
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    MEK1/2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Modifikace:
    phospho-Ser217, phospho-Ser221
  • Skladovací pufr:
    PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    The antiserum was produced against synthesized phosphopeptide derived from human MEK1 around the phosphorylation site of serine 217 (I -D-SP-M-A).
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: MEK1/MEK2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat