Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-CC85C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anti-CC85C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Katalogové číslo BIRBORB3720-100
Dodavatel:  Biorbyt
Anti-CC85C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Katalogové číslo BIRBORB3720-100
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    CC85C
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Hostitel:
    Rabbit
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    0,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Synthetic peptide
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifikace

O tomto produktu

Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-250 (based on 0.5 mg/ml)

Type: Primary
Antigen: CC85C
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: