Anti-CSDE1 Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00007812-A01
Supplier: Abnova
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Cold Shock Domain Containing E1
- Symbol antigenu:CSDE1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Mouse
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:7812
- Synonyma antigenu:BC016898|AA960392|mKIAA0885|unr|D3Jfr1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:50 µl
- Bal.:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CSDE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human